Learn More
Fisherbrand™ Sonde de conductivité/TDS/température de rechange accumet™, sans mercure
Code produit 11346192 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
0,9 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
11346192 0,9 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11346192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    273.99€ / 1 pièces
    Économisez 95.01€
    25% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Sonde de rechange à utiliser pour la conductivité, les TDS et la température.
Pièces de rechange pour :
  • accumet Compteurs portables AP75, AP85
  • Oakton™ CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, TDS 400 Compteurs portables
  • Oakton CON 510, pH/CON 510 Compteurs de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Constante de cellule 1
Types de connecteurs DIN 6 broches
À utiliser avec (application) Conductivité, TDS, Température
À utiliser avec (équipement) Accumet AP75, AP85 instrument de mesure portatif, Oakton CON 11, CON 110, CON 400, CON 410, pH/CON 300, instrument de mesure portatif TDS 400, Oakton CON 510, mètre de paillasse pH/CON 510
Type Sondes de conductivité / TDS et température
Longueur (impériale) du câble 36 po
Longueur (métrique) du câble 0,9 m
Matériau Époxy
Plages de mesure 0-150mS
Sonde Conductivité/TDS/Température
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.