Learn More
Fisherbrand™ ISE combinées, à état solide Accumet™, sans mercure : Cyanure
Code produit 11540144 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Conditionnement
11540144 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    540.13€ / 1 pièces
    Économisez 204.87€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Pour les déterminations de bromure, de chlorure, de cuivre, de cyanure, de fluor, de plomb et d’argent / de sulfure
Caractéristiques
  • Faible dérive, réponse rapide, grand rapport de sélectivité, bonne stabilité thermique et large plage de fonctionnement
  • Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteur
  • Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
  • Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test
  • Testées individuellement, sérialisées afin de répondre aux exigences des BPL et garanties par le personnel des applications techniques de Fisher Scientific
Modèles combinés
  • Dotés d’une membrane de détection homogène pour une large application, une réponse rapide, un minimum de rétention des échantillons, une meilleure précision et des limites de détection plus faibles
  • Dans un corps en verre ou en époxy intégrant des cellules de détection et de référence dans une seule sonde
Électrode combinée sélective d’ions de cyanure
  • Mesure les ions cyanure dans les solutions aqueuses
  • Pour la surveillance des processus de pétrochimie et de plaquage, de l’approvisionnement en eau et des déchets de fabrication
  • Corps en époxy
Les solutions de cyanure sont très toxiques ; utilisez une poire pour pipette lors de leur préparation. Les solutions de cyanure acides produisent du cyanure d’hydrogène ; les procédures comportant ces substances doivent être réalisées dans une hotte filtrante. Les mesures supérieures à 10-3 M doivent être réalisées moins fréquemment, car les ions de cyanure érodent lentement la membrane de détection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Utilisées pour la surveillance des processus de pétrochimie et de plaquage, de l’approvisionnement en eau et des déchets de fabrication
Types de connecteurs BNC
Diamètre (impérial) du corps 0.5 in
Diamètre (métrique) du corps 13mm
Type de solution de remplissage 13-620-808
Longueur (impériale) 4.01 in
Longueur (métrique) 102mm
Matériau Corps en époxy
Plages de fonctionnement (métrique) 0.1 à 260 ppm
Température (impériale) en fonctionnement 32° à 176°F
Plage de pH 11 à 13
Interférences Cl-, Br-, I-, S2- absent
Modèle Combinée cyanure
Gamme de température (métrique) 0 à 80°C
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode combinée sélective d’ions