Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de pH combinées à bulbe renforcé accuTupH™, sans mercure
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Électrode de pH combinée pour une utilisation en laboratoire et des mesures précises de contrôle qualité avec un temps de réponse inférieur à 10 secondes.
- Électrode combinée de pH
- Jonction simple
- Plage de pH : 0-14
- Temps de réponse inférieur à 10 secondes.
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Double |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
| Type | Électrode pH combinée |
| Type de solution de remplissage | KCI saturée |
| À utiliser avec (application) | pH, Tris |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Gamme de tension (mV) | 0 à ±25 mV |
| Afficher plus |