Learn More
Fisherbrand™ Densimètres Baumé
Code produit 11706933 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Sans certification à 3 points
Incréments:
0,1°
Longueur (métrique):
290 mm
295 mm
305 mm
305 mm
310 mm
Plage Baumé:
19 à 31°
29 à 41°
40 à 51°
49 à 61°
60 à 70°
9 à 21°
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Incréments Longueur (métrique) Plage Baumé Conditionnement
11706933 Sans certification à 3 points 0,1° 310 mm 19 à 31° 1 pièce
11796923 Sans certification à 3 points 0,1° 305 mm 9 à 21° 1 pièce
11716933 Sans certification à 3 points 0,1° 305 mm 29 à 41° 1 pièce
11726933 Sans certification à 3 points 0,1° 290 mm 40 à 51° 1 pièce
11736933 Sans certification à 3 points 0,1° 295 mm 49 à 61° 1 pièce
11746933 Sans certification à 3 points 0,1° 295 mm 60 à 70° 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11706933
Expédition estimée: 28-12-2026
Balance lourde Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.
Balance lourde Baumé pour travailler avec des liquides plus lourds que l’eau.
  • Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
Informations sur la commande
Utilisez un cylindre Fisherbrand de V08-530J avec 250 ml de liquide pour l’immersion, disponible séparément
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Compliance
La précision est conforme ou supérieure aux spécifications ASTM™ E 100, étalonné conformément aux spécifications ASTM E 126.
Spécification
Type Densimètre Baume
Incréments 0,1°
Certifications/Conformité Sans certification à 3 points
Longueur (métrique) 310 mm
Comprend Carton de 1
Matériau Verre sodocalcique
Plage Baumé 19 à 31°
À utiliser avec (application) Balance lourde Baume pour liquides plus lourds que l’eau