Learn More
Fisherbrand™ Chauffe-ballons métalliques avec et sans contrôleur CMU
Code produit 11502714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conception:
Chauffe-ballon
Puissance:
280 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conception Puissance Conditionnement
11502714 500 ml Chauffe-ballon 280 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11502714 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 3600314
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Boîtier en aluminium robuste, résistant aux produits chimiques, léger et facile à nettoyer
Les chauffe-ballons à boîtier métallique CMU sont utilisés en chimie pour chauffer les liquides dans les flacons à fond rond. Ils sont parfaits pour les laboratoires qui comptent de nombreux utilisateurs car ils sont très sûrs à utiliser, le boîtier métallique étant conçu pour rester “froid au toucher” pendant le fonctionnement. Ils comprennent également un écran mis à la terre en acier inoxydable qui recouvre l’élément et des fusibles doubles pour une sécurité accrue. En cas de déversement de liquide, les chauffe-ballons se coupent automatiquement pour protéger l’utilisateur des chocs électriques.
  • Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
  • L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Les éléments chauffants et l’isolation ont la forme d’une cartouche de chauffage facile à remplacer
  • Un flux d’air unique traverse les fentes de ventilation sous et autour du bord et de la cartouche chauffante afin de garder l’extérieur “froid au toucher”
  • L’écran en acier inoxydable couvrant l’élément chauffant est directement relié à la terre par câble pour une protection supplémentaire
  • Les ballons sont dotés de fusibles doubles pour davantage de sécurité
  • Les pieds et les pinces de support anti-dérapants ajoutent de la stabilité
  • Flacon à fond rond d’une capacité entre 50 et 5000 ml
  • Éléments résistant à des températures jusqu’à 450°C
  • Régulateur d’énergie intégré
  • Témoins lumineux pour le fonctionnement de l’alimentation et du chauffage
  • Boîtier extérieur en aluminium avec revêtement en poudre facile à nettoyer
  • Des versions sans contrôleur sont également disponibles (les contrôleurs recommandés sont les modèles MC5 et MC242)
Caractéristiques :
modèles CMU0050, CMU0100, CMU0250 :
  • Volume du flacon : 50 - 250 ml
  • Matériau du boîtier : Aluminium revêtu de poudre
  • Température maximale de l’élément : 450°C
  • Dimensions (P x L x H) : 6,8 x 6,8 x 5,9 in
  • Poids à l’expédition : 1,65 lb
Modèles CMU0500, CMU1000 :
  • Volume du flacon : 500 - 1000 ml
  • Matériau du boîtier : Aluminium revêtu de poudre
  • Température maximale de l’élément : 450°C
  • Dimensions (P x L x H) : 8,6 x 8,6 x 6,6 in
  • Poids à l’expédition : 3,3 lb
Informations sur la commande
Les contrôleurs sont vendus séparément.Les modèles de contrôleur MC242X1, MC242, MC810BX1 et MC810B sont recommandés.Le contrôleur MC238 ou MC238X1 est requis pour les chauffe-ballons CMU12 et CMU22.
Certifications
CE, CSA
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Certifications/Conformité CE, CSA
Capacité 17 oz, 500 ml
Conception Chauffe-ballon
Capacité (métrique) 500 ml
Diamètre (métrique) interne 10,6 cm
À utiliser avec Un flacon de 500 ml
Hauteur (impériale) 6,69 in
Hauteur (métrique) 17 cm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz, 220 W
Puissance 280 W
Poids (métrique) à l’expédition 1,5kg
Poids (impériale) emballé 52,91 oz.
Largeur (impériale) 8,66 in
Largeur (métrique) 22 cm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) Température ambiante à 450deg;C
Ampérage 1,2 A
Capacité (impériale) 17 oz
Température (impériale) 842deg;F
À utiliser avec (application) Solutions de chauffage