Learn More
Fisherbrand™ Calculatrice à conversion métrique compacte, calculatrice à conversion métrique, avec pile
Code produit 11784406 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Pile alcaline 1,5 V et couvercle de protection intégré
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11784406 Pile alcaline 1,5 V et couvercle de protection intégré 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11784406
Quantité Prix
1 38.33€ / 1 pièces
10 31.34€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
1.5V alkaline battery and integrated protective cover
Effectue plusieurs conversions et fonctions de calculatrice
L’appareil fournit des réponses rapides et précises pour 126 types de conversions métriques. Il vous suffit d’entrer un nombre, d’appuyer sur une flèche et de lire la métrique exacte ou l’équivalent américain avec un point décimal.
  • Convertit la longueur, la surface, le volume, le poids, le liquide, l’énergie et la température
  • Effectue des conversions anglaises (impériales) et dispose de toutes les fonctions courantes de la calculatrice
  • Avec des touches surélevées, de grands chiffres (0,5 po. [1,3 cm]) et un écran LCD lumineux à 8 chiffres pour faciliter la lecture et l’utilisation
  • Son format carte de crédit le rend parfait pour être transporté partout
  • Dimensions : 2,5 po de long × 4,25 po de large × 0,5 po de haut (6,4 × 11,4 × 1,3 cm). Poids : 1 oz (28 g)
Spécification
Type de produit Calculatrice à conversion métrique
Type d’affichage LCD
Clavier Grands chiffres surélevés
Dimensions (L x l) 2,5 x 4,25 po
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,3cm
Longueur (impériale) 2,5 in
Longueur (métrique) 6,4 cm
Largeur (impériale) 4,25 in
Largeur (métrique) 11,4 cm
Poids (impériale) 1 oz
Poids (métrique) 28,3g
Alimentation électrique Pile alcaline 1,5 V
À utiliser avec (application) Plusieurs conversions et fonctions de calculatrice
Comprend Pile alcaline 1,5 V et couvercle de protection intégré