Includes
Screw for wall mounting
Fisher Scientific™ Dial Hygrometer/Thermometer is self-contained, stable and accurate without adjustment or maintenance. Ideal for use in labs, plant areas, and storage facilities.
- Relative humidity range: 0 to 100%, with ±2.5% accuracy at 50% RH, 1% resolution
- Temperature range: -40° to +50°C (-40° to +122°F) with ±1.5°C accuracy, 1°C/°F resolution
- Large analog display
Informations sur la commande
Measures 6 in. dia. (15.2cm). Net weight: 8 oz. (227g)
Spécification
Spécification
| Type | Dial Hygrometer/Thermometer |
| Taux d’humidité | 0 à 100% |
| Résolution | 0.01 |
| Précision | ±2.5% RH at 50% RH and ±1.5°C |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à 50°C |
| Type d’affichage | Analog |
| Plage de températures (impériale) | -40°F to +122°F |
| Résolution de la température | 1° |
| Longueur (impériale) | 1 in. |
| Longueur (métrique) | 2.54 cm |
| Afficher plus |