Learn More
Electrothermal Tube capillaire pour simulateur numérique du point de fusion
Code produit 11748242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,5 mm
Conditionnement:
1000 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11748242 1,5 mm 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11748242 Fournisseur Electrothermal Code fournisseur 0301067
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    244.57€ / 1000 pièces
    Économisez 28.43€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
À utiliser avec le simulateur numérique du point de fusion de la série IA9000
tubes capillaires ; 1,5 mm ; 1 000/paquet Pour une utilisation avec l’appareil numérique de point de fusion de la série IA9000
  • Tubes capillaires
  • Tubes 1,5 mm x 1000 tubes
Spécification
Type de produit Tubes capillaires
Comprend 1000 tubes capillaires
Longueur (impériale) 0,05 po
Longueur (métrique) 1,5 mm