Learn More
Fisherbrand™ Dust'It™ Ventilateur
Code produit 11794336 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
5,7 x 12,7 cm
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11794336 5,7 x 12,7 cm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11794336
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Poire dépoussiérante puissante, élimine la poussière, les peluches et les saletés à l’aide de jets d’air à haute pression de grande précision.
  • La variation de la « pression » permet une délivrance contrôlée
  • La vanne d’entrée unidirectionnelle en haut empêche l’air / la poussière d’être aspiré à travers la pointe
  • La pointe en plastique non conductrice empêche les rayures et permet de nettoyer les lentilles optiques, les lames, les cartes de circuits imprimés et les cuvettes
  • Idéal pour les équipements délicats, difficiles à nettoyer et inaccessibles
  • Écologique
Spécification
Type de produit Poussière It™ Ventilateur
Matériau des poils Aucune
Bristle Type Aucune
Color-coded Non
Forme Aerosol
Type de poignée Aucune
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Dimensions (L x l) 5,7 x 12,7 cm
À utiliser avec (application) Poire dépoussiéreuse puissante, élimine la poussière, les résidus et les saletés à l’aide de jets d’air à haute pression de grande précision
Volume (impérial) 2 oz
Volume (métrique) 56,7g