Learn More
Fisherbrand™ Solutions de remplissage pour électrodes ISE accumet™, fluorure
Code produit 12952920 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode ISE au chlorure Accumet™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12952920 Électrode ISE au chlorure Accumet™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12952920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    81.53€ / 1 pièces
    Économisez 31.47€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les électrodes ISE accumet™
À utiliser avec les électrodes ISE accumet™
Cinq bouteilles de 60 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Électrode ISE au chlorure Accumet™
Type Solution de remplissage
Type de solution de remplissage Chlorure
Comprend Cinq bouteilles de 60 ml