Learn More
OHAUS™ Accessoire pour mini-centrifugeuse Frontier™ 5306, Rotors
Code produit 15896612 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 0,2 mL PCR8
8 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15896612 8 x 1,5 / 2 mL 1 pièce
15806622 4 x 0,2 mL PCR8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15896612 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30129559
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec la mini-centrifugeuse Frontier 5306
Les rotors Frontier étendent les fonctionnalités des centrifugeuses Frontier en augmentant le nombre de tubes de types et de tailles variés pouvant être utilisés avec chacun des modèles de centrifugeuses. Faciles à nettoyer et à utiliser, les rotors sont construits de manière durable pour résister à une centrifugation exigeante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor, 1,5/2 ml x 8, FC5306
Matériau Polypropylène
Type Rotor
Capacité 8 x 1,5 / 2 mL
FCR max. 38 800 x g
Vitesse max. 6 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Mini centrifugeuse Frontier 5306
Angle 45°
Comprend Rotor angulaire 8 x 1,5/2,0 ml
Biocontainment Oui, lorsqu’il est utilisé avec les couvercles de confinement biologique