Learn More
Fisherbrand™ Loupes pliables Hands-Free
Code produit 11744396 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grossissement:
10X
2,5 x
2.5X
3.5X
3X
5 x
7X
Diameter (Englis) Lens:
0,5 po
0,87 in
1.25 po
2 po
3 in
3,5 in
4.37 po
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Grossissement Diameter (Englis) Lens unitSize
11744396 2,5 x 4.37 po 1 pièce
11754396 2.5X 3,5 in 1 pièce
11764396 3X 3 in 1 pièce
11704406 10X 0,5 po 1 pièce
11784396 5 x 1.25 po 1 pièce
11774396 3.5X 2 po 1 pièce
11794396 7X 0,87 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11744396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Piles, avec les modèles éclairés.
Permet l’examen à deux mains d’objets tout en produisant une image nette et distincte
Les loupes pliables Hands-Free Fisher Scientific™ se plient toutes deux fois pour un stockage compact. Permet l’examen à deux mains d’objets tout en produisant une image nette et distincte.
  • Le panneau inférieur comporte des repères de grille blancs en pouces et en millimètres pour faciliter la mesure
  • Les optiques tout-en-verre assurent une mise au point parfaite sans absorption
  • Sept tailles sont disponibles, dont trois avec un éclairage brillant à pile
Spécification
À utiliser avec (application) For use in quality control, labs, food, electronics, manufacturing and universities
Comprend Batería
Diameter (Englis) Lens 4.37 po
Diameter (Metric) Lens 10.16 cm
Grossissement 2,5 x
Matériau Verre
Type de produit Magnifier (Hands-free, Fold-up)