Learn More
Fisherbrand™ Loupes pliables Hands-Free
Code produit 11794396 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Grossissement:
10X
2,5 x
2.5X
3.5X
3X
5 x
7X
Diameter (Englis) Lens:
0,5 po
0,87 in
1.25 po
2 po
3 in
3,5 in
4.37 po
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Grossissement Diameter (Englis) Lens Conditionnement
11794396 7X 0,87 in 1 pièce
11744396 2,5 x 4.37 po 1 pièce
11754396 2.5X 3,5 in 1 pièce
11764396 3X 3 in 1 pièce
11704406 10X 0,5 po 1 pièce
11784396 5 x 1.25 po 1 pièce
11774396 3.5X 2 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11794396
Quantité Prix
1 36.87€ / 1 pièces
10 32.48€ / 1 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Piles, avec les modèles éclairés.
Permet l’examen à deux mains d’objets tout en produisant une image nette et distincte
Les loupes pliables Hands-Free Fisher Scientific™ se plient toutes deux fois pour un stockage compact. Permet l’examen à deux mains d’objets tout en produisant une image nette et distincte.
  • Le panneau inférieur comporte des repères de grille blancs en pouces et en millimètres pour faciliter la mesure
  • Les optiques tout-en-verre assurent une mise au point parfaite sans absorption
  • Sept tailles sont disponibles, dont trois avec un éclairage brillant à pile
Spécification
À utiliser avec (application) Pour une utilisation lors d’opérations de contrôle de la qualité, dans les laboratoires, les secteurs de l’alimentaire, de l’électronique et de la fabrication ainsi que dans les universités
Diameter (Englis) Lens 0,87 in
Diameter (Metric) Lens 2,21 cm
Grossissement 7X
Matériau Verre
Type de produit Loupe pliable Hands-Freetrade;