Learn More
Fisherbrand™ Microscopes de poche avec éclairage
Code produit 11724396 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
30x
De 60x à 100x
Comprend:
Pile AA, Mallette de transport en vinyle
Porte-lames de microscope à clipser, pile AA
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Comprend unitSize
11724396 De 60x à 100x Porte-lames de microscope à clipser, pile AA 1 pièce
11734396 30x Pile AA, Mallette de transport en vinyle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11724396
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Two AA batteries
Un mécanisme unique génère une focalisation aisée et très fiable
Les microscopes de poche avec éclairage Fisher Scientific™ sont parfaits pour les applications de contrôle de la qualité, d’utilisation sur le terrain, d’électronique, d’analyse des métaux, d’analyse clinique et d’étude des plantes. Un mécanisme unique génère une focalisation aisée et très fiable.
  • Visualisation à fort grossissement et forte luminosité, avec restitution fidèle des couleurs, contraste élevé et focalisation de précision
  • Le boîtier est en plastique ABS résistant aux chocs et produits chimiques
  • Dimensions : 5,5 x 1,5 x 0,87 po (L x l x H) (140 x 38 x 22 mm)
  • Poids 3 oz (85 g)
Spécification
Hauteur (métrique) 2,2cm
Comprend Porte-lames de microscope à clipser, pile AA
Hauteur (impériale) 0,87 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3,8cm
Pouvoir grossissant De 60x à 100x
À utiliser avec (application) Contrôle de la qualité, utilisation sur le terrain, électronique, analyse des métaux, analyse clinique et applications d’études végétales
Longueur (impériale) 5,5 in
Longueur (métrique) 14 cm
Accessoires requis Une pile alcaline AA
Poids (impériale) 3 oz
Poids (métrique) 85 g
Dimensions (L x l x H) 5,5 x 1,5 x 0,87 po (14 x 3,8 x 2,2 cm)