Learn More
Eppendorf™ Racks d’inventaire pour congélateurs ultra-basse température Isotemp™ à placer sous une paillasse
Description
- Rack d’inventaire pour congélateur
- Peut contenir des boîtes d'une hauteur verticale de 50 mm (2 in).
- En aluminium non corrosif ; durable et léger pour un transport facile
- Optimise l’espace de stockage et offre l’un des meilleurs rapports coût / capacité du marché
- Chaque étagère peut contenir 10 boîtes
- Vendu séparément
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité | Boîtes (4 po) |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | Peut accueillir jusqu’à 24 boîtes |
| Largeur (impériale) | 5,55 in |
| Hauteur (impériale) | 11,52 in |
| Profondeur (impériale) | 12,13 in |
| Profondeur (métrique) | 30,8 cm |
| Type de produit | Boîte |
| Hauteur (métrique) | 29,25 cm |
| Afficher plus |