Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants ouverts en acrylique Isotemp™ 4100 H12A
Code produit 11316671 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50 Hz
Capacité (métrique):
10,1 à 12,8 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Capacité (métrique) unitSize
11316671 230 V 50 Hz 10,1 à 12,8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11316671
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les bains-marie chauffants ouverts en acrylique sont équipés de plaques pont pour la mise en place de la tête de contrôle
Bain de thermostatisation Isotemp
• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain acrylique transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 341,5 à 432,8 oz
Capacité (métrique) 10,1 à 12,8 L
Débit 17 L/min.
Type de pompe Foulante
Gamme de températures Température ambiante +10 à 80°C
Type Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain d'acrylique chauffant ouvert
Capacité de chauffage 1.2
Pression max. 310 mbar
Modèle 4100 H12A
Stabilité de la température ±0,05°C
Dimensions (L x l x H) 13,7 x 13,9 x 13,3 in (34,7 x 35,3 x 33,7 cm)
Longueur (impériale) 14,4 in
Longueur (métrique) 36,5 cm
Largeur (impériale) 13,9 in
Largeur (métrique) 35,3 cm
Hauteur (impériale) 13,3 in
Hauteur (métrique) 33,7 cm
Poids (impériale) 16,9 lb
Poids (métrique) 7,7 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz