Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs de bain PPO à chauffage ouvert Isotemp™ 4100 H14P
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Bain de thermostatisation Isotemp
• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain plastique PPO
• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain plastique PPO
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 11,3 à 14,1 L |
| Débit | 17 L/min. |
| Type de pompe | Foulante |
| Gamme de températures | de Température ambiante +10° ; à 100°C |
| Type | Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain chauffant ouvert |
| Matériau | Oxyde de polyphénylène |
| Pression max. | 310 mbar |
| Modèle | 4100 H14P |
| Stabilité de la température | ± 0,5°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 132,1 x 132,1 x 160 mm |
| Afficher plus |