Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants ouverts en acrylique Isotemp™ 4100 H6A
Code produit 11306671 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
11306671 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11306671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1390.00€ / 1 pièces
    Économisez 65.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les bains-marie chauffants ouverts en acrylique sont équipés de plaques pont pour la mise en place de la tête de contrôle
Bain de thermostatisation Isotemp
• 3 contrôleurs au choix jusqu'à 200°C
• Cuve acrylique, PPO ou acier inox
• Volume 4 à 24L
• Ensemble complet avec contrôleur Polystat™ Isotemp monté sur cuve
• Descriptif détaillé des fonctionnalités des contrôleurs sur demande
• Isotemp bain acrylique transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 185,9 à 236,6 oz
Capacité (métrique) 5,5 à 7,0 L
Débit 17 L/min.
Type de pompe Foulante
Gamme de températures de 10°C à 80°C
Type Isotemp&trade ; Thermostat à circulation à bain d'acrylique chauffant ouvert
Capacité de chauffage 1.2
Pression max. 310 mbar
Stabilité de la température ± 0,5°C
Dimensions (L x l x H) 16 x 7,4 x 13,3 in (40,6 x 18,7 x 33,7 cm)
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40,6 cm
Largeur (impériale) 7,4 in
Largeur (métrique) 18,7 cm
Hauteur (impériale) 13,3 in
Hauteur (métrique) 33,7 cm
Poids (impériale) 13 lb
Poids (métrique) 5,8 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz