Learn More
Fisherbrand™ Congélateurs-coffres ultra-basse température -86°C Isotemp™, 12.7 pieds cubes
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Technologie de compresseur améliorée et panneaux de commande conviviaux
Ces congélateurs-coffres Isotemp possèdent une technologie de compresseur améliorée, des panneaux de commande conviviaux et des sorties RS-232 et de 4 à 20 mA standard. Le système de réfrigération à deux étages est équipé d’un compresseur garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Le panneau de commande permet de définir des alarmes et des valeurs de consigne et émet des alarmes sonores et visuelles.
- Les sorties RS232 et de 4 à 20 mA standard permettent de raccorder aisément des dispositifs de surveillance indépendants
- Des commandes de pointe à réglage intuitif contrôlent la température, les points de consigne des alarmes, l’alarme sonore / visuelle et l’afficheur de messages de 12 caractères
- Les systèmes de secours CO22 et LN22 en option offrent une protection renforcée des produits en cas de coupure de courant ou de défaillance mécanique
Stockage à long terme d’échantillons biologiques et chimiques.
Garantie
- États-Unis et Canada : Deux ans pièces et main-d’œuvre
- Hors Amérique du Nord : 16 mois, pièces ; 44 mois supplémentaires pour les pièces de compresseur
Spécification
Spécification
| Type | CO22, LN22 |
| Capacité (impériale) | 12.7 pieds cubes |
| Capacité (métrique) | 359,6 L |
| Gamme de températures | -58°F à -122,8°F |
| Finition externe | Acier inoxydable |
| Modèle | Coffre |
| Type de contrôle | Microprocesseur |
| À utiliser avec (équipement) | Stockage à long terme d’échantillons biologiques et chimiques |
| Ports | RS232, 4 à 20 mA |
| Garantie | 2 ans |
| Afficher plus |