Learn More
Fisherbrand™ Plaques chauffantes Isotemp™ Basic, États-Unis uniquement
Code produit 10557495 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
10557495 Céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10557495
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Detachable line cord and plug
Les unités compactes et élégantes offrent fiabilité et valeur
S’adaptent facilement à une hotte ou sur la paillasse. Faciles et sûres à utiliser. Excellentes pour le séchage d’échantillons et le chauffage général en laboratoire dans des environnements entre 4° et 40°C (39° à 104°F). Disponibles avec surface chauffante en céramique ou en aluminium.
  • Bouton de régulation de la température analogique facile à programmer avec échelle graduée
  • Affichage LED
  • La conception de la plaque supérieure et de la base dévient les liquides des composants électroniques internes
  • Un système d’avertissement de sécurité avec alerte visuelle protège l’utilisateur des brûlures accidentelles
  • Le support de base intégré maintient les tiges d’un diamètre max. de 13 mm—idéal en cas d’utilisation de thermomètres ou de sondes de pH
Modèles à plaque supérieure en céramique
  • Disponibles en trois tailles
  • Les modèles 4 × 4 po et 7 × 7 po chauffent jusqu’à 540°C (1004°F) ; les modèles 10 × 10 po chauffent jusqu’à 400° C (752° F)
  • La surface céramique blanche réfléchissante est résistante aux acides et aux alcalis et facile à nettoyer
  • Le cadre non chauffant entoure la plaque en céramique chauffée pour une protection accrue
Modèles à surface en aluminium
  • Chauffent à 380°C (716°F)
  • Surface de chauffe de 7 × 7 po
Certifications
120 V : CSA, CUS ; 230 V : CE, CSA, CUS
Compliance
CEI 1010
Garantie
Trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Type de contrôleur Analogique
Dimensions 7 x 7 po
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50 / 60 Hz
Comprend Cordon et fiche d’alimentation détachables
Tension 230 V