Learn More
Fisher Scientific™ Accessoires pour circulateurs de bain : Kits de plomberie
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Kits de plomberie à utiliser avec les bains à circulation et les refroidisseurs
- Kit de plomberie
- Matériau : Viton
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bains à circulation Thermo Scientific |
| Gamme de températures | de -25°C à +100°C |
| Type | Kit de plomberie, non isolé |
| Comprend | L'emballage comprend (4) pinces et (2) tubulures Viton de 5 pieds (non isolées), plage de températures de -30°C à +200°C, 12 mm |
| Matériau | Tubulure Viton |