Learn More
Thermo Scientific™ Fluides de circulateur de bain
Code produit 11621091 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5L
10L
Gamme de températures:
-40°C à +200°C
-75°C à +75°C
80°C à 300°C
Conditionnement:
10L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Gamme de températures Conditionnement
11621091 10L -40°C à +200°C 10L
11691081 5L -75°C à +75°C 5L
11601091 10L -75°C à +75°C 10L
10751033 5L 80°C à 300°C -
11641091 10L 80°C à 300°C 10L
11611091 5L -40°C à +200°C 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11621091 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9990204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    569.00€ / 10L
    Économisez 41.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilisez ce fluide de circulateur de bain transparent avec nos bains à circulation et refroidisseurs réfrigérés.
Utilisez ce liquide de circulation transparent avec Thermo Scientific™ VersaCool™ Bain circulant réfrigérés etétude réfrigérées dans diverses plages de température.
  • Sil 180 Liquide pour bain d’huile de silicone
  • Plage de températures de -40° à +200°C
  • Récipient de 10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Chaleur spécifique - 0,36 Cal/g°C à 20 °C, Densité - 0,93 g/cm3 à 20 °C
Capacité (métrique) 10L
Gamme de températures -40°C à +200°C
Type Huile de silicone
Modèle Sil 180
Quantité 10 l
Viscosité Dynamique - 11 cP à 20°C, cinématique - 11,8 cSt à 20°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • SIL180
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.