Learn More
Fisher Scientific™ Fluides de circulateur de bain
Code produit 11691081 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5L
10L
Gamme de températures:
-40°C à +200°C
-75°C à +75°C
80°C à 300°C
Conditionnement:
10L
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Gamme de températures unitSize
11691081 5L -75°C à +75°C 5L
11601091 10L -75°C à +75°C 10L
10751033 5L 80°C à 300°C -
11621091 10L -40°C à +200°C 10L
11641091 10L 80°C à 300°C 10L
11611091 5L -40°C à +200°C 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11691081 Fournisseur Fisher Scientific™ Code fournisseur 9990201
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisez ce fluide de circulateur de bain transparent avec nos bains à circulation et refroidisseurs réfrigérés.
Utilisez ce liquide de circulation transparent avec Thermo Scientific™ VersaCool™ Bain circulant réfrigérés etétude réfrigérées dans diverses plages de température.
  • Huile de bain de silicone Sil 180
  • Plage de température -40° jusqu'à +200 °C
  • Conteneur de 5 litres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Chaleur spécifique : - 0,4 Cal/g°C à 20 °C, Densité - 0,89 g/cm3 à 20 °C
Capacité (métrique) 5L
Gamme de températures -75°C à +75°C
Type Huile de silicone
Modèle Sil 100
Quantité 5 L
Viscosité Dynamique -3 cP à 20°C, cinématique - 3,37 cSt à 20°C