Description
Une conception intuitive
- Plaque supérieure disponible en céramique ou en aluminium
- Conception avec affichage surélevé pour protéger les parties électroniques des éclaboussures
- Possibilité de définir des programmes et d’enregistrer les réglages
- Kit contenant une sonde de température en acier inoxydable PT100, une tige de support et une pince
- Écran de protection pare-éclaboussures en option
Une technologie avancée
- Technologie StirTrac innovante qui permet d’obtenir une agitation à basse vitesse, une régulation constante de la vitesse et un couplage magnétique puissant
Certifications
cCSAus (modèles 100-120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Garantie
Trois ans
Spécification
Spécification
| Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Capacité | 4 L |
| Tension | 230 V |
| Dimensions (L x l x H) | 13 x 8,2 x 3,8 in (33 x 20,8 x 9,7 cm) |
| Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | 7,25 × 7,25 in |
| Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | 18,4 x 18,4 cm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de bouchon | UE |
| Afficher plus |