Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour bains-marie Precision™, 4 trous, pour bains-marie de 10 L
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Ces couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec des bains-marie d’agitation Precision Dubnoff et peu profonds.
Hottes à gaz
- Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
- Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
- En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
- Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Couvercle à anneaux concentriques à 4 perforations |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| À utiliser avec (équipement) | Bains-marie de précision 10 L pour usage général |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre de positions | 4 |
| Garantie | 1 an |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?