Learn More
Fisherbrand™ Couvercle à anneaux concentriques pour bains-marie Precision™, 6 trous, pour bains-marie de 20 L et 28 L
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Ces couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec des bains-marie d’agitation Precision Dubnoff et peu profonds.
Hottes à gaz
- Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
- Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
- En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
- Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
Warranty
1 an
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Couvercle à anneaux concentriques à 6 perforations |
| Capacité (métrique) | 20 L, 28 L |
| À utiliser avec (équipement) | Bains-marie de précision 20 L et 28 L pour usage général |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre de positions | 6 |
| Garantie | 1 an |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?