Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffants Isotemp™ : modèle 4100 H7
Code produit 11346661 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique unitSize
11346661 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11346661
Includes
Raccords de plomberie de circulation externe intégrés
Éléments chauffants haute puissance fiables qui assurent un chauffage rapide des fluides et une grande compatibilité des fluides pour votre application.
Le circuit de coupure en cas de haute température standard peut être sélectionné par l’utilisateur pour s’assurer que les températures d’application ne dépassent pas les paramètres de consigne
  • Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
  • Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
  • Capacité maximale de 4 à 7 litres
  • Comprend la tuyauterie de circulation externe avec raccords de 8 mm et 12 mm et colliers de serrage pour l'alimentation et le retour.
  • Couvercle de zone de travail incluse sur tous les bains chauffants
  • Bains chauffants en acier inox de haute qualité
  • Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4 à 7 L
Débit 17
Type de pompe Foulante
Gamme de températures 10°C à 100°C
Type Isotemp&trade ; Thermostat à circulation pour bain chauffant
Comprend Raccord de tuyaux de circulation externe
Pression max. 310 mbar
Modèle 4100 H7
Stabilité de la température ± 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 14,3 x 8,5 15,6 in (363,2 x 215,9 x 396,2 mm)
Longueur (impériale) 14,3 in
Longueur (métrique) 363,2 mm
Largeur (impériale) 8,5 in
Largeur (métrique) 215,9 mm
Hauteur (impériale) 15,6 in
Hauteur (métrique) 396,2 mm
Poids (impériale) 22 lb
Poids (métrique) 10 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz