Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation chauffante Isotemp™ : modèle 5150 H7
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Raccords de plomberie de circulation externe inclus
Le circuit standard de protection contre la surchauffe est sélectionnable par l’utilisateur afin de garantir que les températures d’utilisation ne dépassent pas les valeurs du point de consigne
- Coupures en cas de surchauffe et de faible niveau
- Format compact qui optimise l’espace de la paillasse
- Inclut un tuyau de circulation externe équipé de raccords de 8 mm et 12 mm et de pinces d’alimentation et de retour
- Couvercle de zone de travail inclus pour tous les bains chauffants
- Bains en acier inox de haute qualité
- Tous les dispositifs d’évacuation sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 4 à 7 L |
| Débit | 17 |
| Type de pompe | Foulante |
| Gamme de températures | de 10°C à 150°C |
| Type | Isotemp Circulateur de bain chauffant |
| Comprend | Raccord de tuyaux de circulation externe |
| Pression max. | 310 mbar |
| Modèle | 5150 H7 |
| Stabilité de la température | de 10°C à 150°C |
| Longueur (impériale) | 15,6 in |
| Show More |