Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : Modèle 5150B
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Includes
Raccords de tuyaux de circulation externe
Polystat
• Température jusqu'à 200°C
• Stabilité jusqu'à [+-]0,05K
• 3 contrôleur au choix des applications de routine aux plus exigeantes
• Pompe puissante pour applications grand volume
• Caractéristiques communes
• Basse consommation. Mode économie d'énergie lorsqu'associés à une cuve réfrigérée évitant le refroidissement continu compensé par la chauffe en continu
• Large écran LCD rétro-éclairé affichage consigne et réel. Commutable °C/°F/°K. Menus multilingues
• Régulation PID électronique
• 5 températures pré-programmables pour mise en route rapide sur protocoles courants
• Alarmes sonores et visuelles, consignes d'alarme température haute et basse réglables
• Minuterie. Redémarrage automatique après coupure de courant
• Température de surchauffe programmable répondant à la norme DIN 12876
• Consignes d'alarme température haute et basse réglables
• Protection surchauffe et marche à sec sécurité classe III: utilisable sans surveillance
• Polystat™ Isotemp 5150
• Polystat™ Isotemp 5150
• Inclus sur pont de fixation
• Température jusqu'à 200°C
• Stabilité jusqu'à [+-]0,05K
• 3 contrôleur au choix des applications de routine aux plus exigeantes
• Pompe puissante pour applications grand volume
• Caractéristiques communes
• Basse consommation. Mode économie d'énergie lorsqu'associés à une cuve réfrigérée évitant le refroidissement continu compensé par la chauffe en continu
• Large écran LCD rétro-éclairé affichage consigne et réel. Commutable °C/°F/°K. Menus multilingues
• Régulation PID électronique
• 5 températures pré-programmables pour mise en route rapide sur protocoles courants
• Alarmes sonores et visuelles, consignes d'alarme température haute et basse réglables
• Minuterie. Redémarrage automatique après coupure de courant
• Température de surchauffe programmable répondant à la norme DIN 12876
• Consignes d'alarme température haute et basse réglables
• Protection surchauffe et marche à sec sécurité classe III: utilisable sans surveillance
• Polystat™ Isotemp 5150
• Polystat™ Isotemp 5150
• Inclus sur pont de fixation
Certifications
UL / CSA (conformité en attente), certifié CE, RoHS/DEEE
Compliance
Classe de sécurité III, FL-DIN 12876
Garantie
Deux ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, classe de sécurité II |
| Type de pompe | Puissance |
| Gamme de températures | Température ambiante de +10° à 150°C |
| Type | Circulateur à immersion Isotemp™ |
| Capacité de chauffage | 1,2 kW |
| Pression max. | 310 mbar |
| Modèle | 5150B |
| Capacité de la pompe | 17 |
| Stabilité de la température | ±0,05°C |
| Largeur (impériale) | 4,40 po |
| Afficher plus |