Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : modèle 5150C
Code produit 11386671 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Type:
Circulateur à immersion Isotemp™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Fréquence Type Conditionnement
11386671 230 V 50 Hz Circulateur à immersion Isotemp™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11386671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1169.00€ / 1 pièces
    Économisez 26.00€
    2% de réduction
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Raccords de tuyaux de circulation externe
Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
Polystat
• 3 présélections: 25, 30 et 37°C + 1 température variable
• Réglage fin de consigne ±1°C, résolution 0,1°C
• Consigne jusqu'à 100°C, résolution 2°C
• Alarme sonore et lumineuse de surchauffe et marche à sec
• Corps de chauffe puissant 2000 W, immersion 170mm
• Pompe foulante 10L/min, 120 mbar2 sécurités indépendantes coupant l'alimentation du Polystat:
• 1 sécurité anti-marche à sec par flotteur
• 1 sécurité surchauffe par thermostat mécanique réglable
• Pour liquides ininflammables
• Plaque de protection contre les vapeurs
• Pour vérifier la température du bain, prévoir un thermomêtre de contrôle
• En option: serpentin refroidisseur pour travaux proche de l'ambiante
• Polystat™ 36 +150°C
• Polystat™ Isotemp 5150
• Inclus avec pince de fixation
Certifications
UL / CSA (conformité en attente), certifié CE, RoHS/DEEE
Compliance
Classe de sécurité III, FL-DIN 12876
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, classe de sécurité II
Type de pompe Puissance
Gamme de températures Température ambiante de 10 à 150°C
Type Circulateur à immersion Isotemp™
Capacité de chauffage 1,2 kW
Pression max. 310 mbar
Modèle 5150C
Capacité de la pompe 17
Stabilité de la température ±0,05°C
Largeur (impériale) 4,40 po
Largeur (métrique) 11,18 cm
Hauteur (impériale) 12,6 po
Hauteur (métrique) 32 cm
Profondeur (impériale) 8,09 po
Profondeur (métrique) 20,57 cm
Poids (impériale) 8,2 lb
Poids (métrique) 4,1 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz