Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : Modèle 6200B
Code produit 11336681 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Type:
Circulateur à immersion Isotemp™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Fréquence Type unitSize
11336681 230 V 50 Hz Circulateur à immersion Isotemp™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11336681
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Raccords de tuyaux de circulation externe
Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
Leur précision, fonctions et performances permettent l’optimisation des configurations pour répondre à divers besoins applicatifs.
Chaque unité comprend :
  • Deux vitesses de pompe : 50 % et 100 %
  • Contrôle PID réglable
  • Grand écran LCD de cinq lignes facile à lire
  • Trois langues : anglais, allemand, français
  • Coupures en cas de surchauffe ou de faible niveau avec alarmes sonores et visuelles
  • Moteur industriel de haute qualité pour d’excellentes performances et durée de vie de la pompe
Plage de températures : ambiante à +200 °C
Contrôleur 6200
pour l'automatisation et la commande à distance
  • Température ambiante à +200 °C
  • Élément chauffant de 1,2 kW
  • Pompe à force/aspiration puissante
  • Cinq points de consigne programmables : +20 °C, +37 °C, +50 °C, +70 °C et +100 °C
  • Affichage de la température°C,° Pour° K avec une résolution de 0,1 ou 0,01
  • Disponible avec un pont
  • Option d'interface RS-232/USB
  • Commande à distance de la température des systèmes externes (avec sonde en option)
  • Liquides compatibles : Eau DI jusqu'à 3 mOhm ; 50/50 EG/PG ; Sil 100; Sil 180 ; et Sil 300
Certifications
UL / CSA (conformité en attente), certifié CE, RoHS/DEEE
Compliance
Classe de sécurité III, FL-DIN 12876
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, classe de sécurité II
Type de pompe Aspirante et foulante
Gamme de températures Température ambiante de +10° à 200°C
Type Circulateur à immersion Isotemp™
Capacité de chauffage 2,0 kW
Pression max. 750 mbar
Modèle 6200B
Capacité de la pompe 21
Stabilité de la température ±0,025°C
Largeur (impériale) 14,4 po
Largeur (impériale) intérieure 5,7 po
Hauteur (impériale) 13,4 po
Hauteur (métrique) 34,4 cm
Profondeur (impériale) 8,5 po
Profondeur (métrique) 21,8 cm
Poids (impériale) 11,0 lb
Poids (métrique) 5 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz