Description
Bénéficiez de performances exceptionnelles en matière de sécurité et de température pour vos protocoles de routine. Disponible en trois tailles, offrant la flexibilité pour fonctionner en chimies micro-échelle autant qu’en production.
Technologie avancée
- Couplage magnétique fort
- Température réglable par incréments de 1 degré
- Système d’avertissement de surface chaude pour protéger des brûlures accidentelles avec un affichage très voyant lorsque la surface de chauffage est supérieure à 50°C (122°F)
- Protection anti-surchauffe automatique
Conception flexible et robuste
- Choix de la plaque supérieure : aluminium ou céramique
- La surélévation de l’écran protège l’électronique contre les déversements.
- Sonde de température et écran de protection contre les éclaboussures en option
- Tailles variables pour différents volumes d’échantillons
Certifications
cCSAus (modèles 100-120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Garantie
Trois ans
Spécification
Spécification
| Description | Plaque chauffante |
| Matériau de la plaque supérieure | Aluminium |
| Dimensions | 7,25 x 7,25 po |
| max. (métrique) | 300°C (température max.) |
| Hauteur (impériale) | 3,8 in |
| Longueur (impériale) | 13 in |
| Largeur (impériale) | 8,2 in |
| Hauteur (métrique) | 9,7 cm |
| Longueur (métrique) | 33 cm |
| Largeur (métrique) | 20,8 cm |
| Afficher plus |