Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Isotemp™ R20 : 5,4-6,5 L, 230 V/50 Hz
Code produit 11326651 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Isotemp 4100 R20
Isotemp 4100 R20F
Isotemp 6200 R20
Type:
Forme courte
Forme haute
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type Conditionnement
11326651 Isotemp 6200 R20 Forme haute 1 pièce
11366641 Isotemp 4100 R20 Forme haute 1 pièce
11376641 Isotemp 4100 R20F Forme courte 1 pièce
11336651 Isotemp 6200 R20 Forme courte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11326651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
  • Tuyaux de circulation externe avec raccords de 8 et 12 mm
  • Pinces d’alimentation et de retour
  • Protections pour espace de travail
Pour applications de laboratoire et industrielles.
Le modèle surbaissé facilite l’accès au bain lorsque la hauteur du comptoir de laboratoire constitue un problème. Les cuves en acier inoxydable sans soudure garantissent leur durabilité et leur facilité de nettoyage. Le système de réfrigération robuste garantit le refroidissement rapide des échantillons et des applications. La mesure parfaitement réglée de la réfrigération permet une excellente stabilité thermique en toutes circonstances.
  • Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Éco-conseil : Pour les applications les moins exigeantes, la consommation électrique peut être réduite en utilisant le mode économie d’énergie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance de refroidissement 250w
Type de pompe Aspirante et foulante
Gamme de températures de -20°C à +100°C
Type Forme haute
Pression max. 21 L/min ; 750 mbar
Modèle Isotemp 6200 R20
Stabilité de la température ±0,025°C
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz