Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Plaque chauffante, 50 °C à 350 °C, aluminium, céramique
Code produit 15306607 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Aluminium revêtu de céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
15306607 Aluminium revêtu de céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15306607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    330.00€ / 1 pièces
    Économisez 37.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Ronde, Diamètre : 14 cm, Charge maximale admissible : 25 kg, Type de bouchon : Modèles variés
Augmentez votre confiance en matière de sécurité et de précision grâce à l'élégante plaque chauffante numérique RT, discrète et performante, qui offre un contrôle numérique précis avec une résolution °de 0,1 °C et une température maximale de 350 °C. Bénéficiez d'un temps de chauffe rapide et d'un excellent taux de transfert de chaleur grâce à la structure étroitement intégrée du dispositif de chauffage et à une plaque supérieure en alliage revêtue de céramique qui —assure une uniformité de température et une résistance à la corrosion tout en permettant une surveillance optimale des changements de couleur des échantillons ou des milieux pendant le fonctionnement.
Contrôle précis pour une précision optimale
  • Régulation PID par microprocesseur
  • Affichage numérique LED (°résolution de 0,1 °C)
  • Afficher simultanément la température actuelle et la température de consigne
  • Plage de température : max. 350 °C / 662 °F
  • Le taux de chauffage peut être réglé de 0 à 100 % à intervalle de 1 %
Des commandes pratiques offrent une grande flexibilité
  • Choisissez d'afficher la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F)
  • Démarrez la minuterie immédiatement, quand le plateau atteint le point de consigne souhaité ou définissez un compte à rebours
  • Verrouillez le clavier pour plus de sécurité
  • Deux trous taraudés pour tiges de support permettent de fixer divers types d'appareils tels que des capteurs de température, des thermomètres, de la verrerie de laboratoire, etc.
Les fonctions de sécurité vous permettent d’avoir un esprit tranquille
  • Le voyant d'avertissement de surchauffe reste allumé lorsque l'appareil est éteint et toujours branché, jusqu'à ce que la plaque supérieure atteigne la température ambiante.
  • Arrêt automatique de la surchauffe
  • Cordon secteur détachable
  • La protection transparente en option protège l’utilisateur des éclaboussures
Construction / capacité
  • Dimensions du plateau supérieur : 140 mm / 5,5 in de diamètre
  • Matériau de la plaque supérieure : aluminium revêtu de céramique
  • Affichage : numérique LED (résolution de 0,1 °C)
  • Charge maximale : 25 kg / 55,1 lb.
Accessoires en option
  • Bain chauffant (Réf. 11-676-269)
  • Écran de sécurité transparent (Réf. 11-676-270)
  • Tige de support (Réf. 11-676-271)
  • C-5, Support de pince (Réf. 11-676-276)
  • Pince à 3 broches (réf. N° 11-676-277
Certifications
CE, cCSAus
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du corps Fonte d’aluminium
Matériau de la plaque supérieure Aluminium revêtu de céramique
Température (impériale) 122°F à 662°F
Type de contrôleur PID
Dimensions 5.5 po de diamètre
max. (métrique) 50°C à 350°C
Hauteur (impériale) 3,94 in
Longueur (impériale) 11,42 in
Largeur (impériale) 6,34 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 290 mm
Largeur (métrique) 161 mm
Puissance 600 W
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon Ensemble de cordons avec diverses fiches
Charge max. d’échantillons 25 kg
Forme Rond
Tension 230 V
Type Plaque chauffante