Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Agitateur chauffant RT, 350 °C, aluminium, céramique
Code produit 15316607 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Différents styles
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Conditionnement
15316607 Différents styles 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15316607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    528.36€ / 1 pièces
    Économisez 461.64€
    46% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de vitesse d'agitation : 50 à 2 000 tr/min, Forme : Ronde, Diamètre : 14 cm, Charge maximale d'échantillon : 25 kg, Type de bouchon : Divers modèles
Bénéficiez d'une puissance de couplage magnétique exceptionnellement élevée et d'un mécanisme d'agitation à démarrage en douceur. Bénéficiez d'un temps de chauffe rapide et d'un excellent taux de transfert de chaleur grâce à la structure étroitement intégrée du dispositif de chauffage et à une plaque supérieure en alliage d'aluminium revêtue de céramique qui assure une excellente uniformité de température et une résistance à la corrosion tout en permettant une surveillance optimale des changements de couleur des échantillons ou des milieux pendant le fonctionnement.
Contrôle constant pour une précision optimale
  • Régulation PID par microprocesseur
  • Vitesse d'agitation jusqu'à 2000 tr/min
  • En cas de changement de viscosité, la fonction de retour maintient une vitesse régulière
  • Plage de température : max. 350 °C / 662 °F
Les caractéristiques pratiques offrent une flexibilité
  • Deux trous taraudés pour tiges de support permettent de fixer divers types d'appareils tels que des capteurs de température, des thermomètres, de la verrerie de laboratoire, etc.
Les fonctions de sécurité vous permettent d’avoir un esprit tranquille
  • Le voyant d'avertissement de surchauffe s'allume lorsque l'appareil est éteint mais toujours branché, jusqu'à ce que la plaque supérieure atteigne la température ambiante.
  • Arrêt automatique de la surchauffe
  • Cordon secteur détachable
  • Écran transparent optionnel pour protéger des éclaboussures
Construction / capacité
  • Capacité d'agitation : 20 L (H2O )
  • Dimensions du plateau supérieur : 140 mm / 5,5 in de diamètre
  • Matériau de la plaque supérieure : aluminium revêtu de céramique
  • Dimensions hors tout (L x l x H) : 290 x 161 x 100 mm / 11,42 x 6,34 x 3,94 in.
  • Matériau du corps : aluminium
  • Affichage : numérique LED (résolution de 0,1 °C)
  • Puissance de chauffage : 600 W
  • Charge maximale : 25 kg / 55,1 lb.
  • Alimentation électrique : 120 V, 60 Hz / 230 V, 50/60 Hz
Accessoires en option
  • Bain chauffant (Réf. 11-676-269)
  • Écran de sécurité transparent (Réf. 11-676-270)
  • Tige de support (Réf. 11-676-271)
  • C-5, Support de pince (Réf. 11-676-276)
  • Pince à 3 broches (réf. N° 11-676-277
Certifications
CE, cCSAus
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 230 V
Comprend Ensemble de cordons avec diverses fiches
Matériau du corps Fonte d’aluminium
Type de contrôleur Balance
Longueur (impériale) 11,42 in
Dimensions 5,5 in de diamètre
Hauteur (métrique) 100 cm
max. (métrique) 50° à 350°C
Température (impériale) 122°F à 662°F
Température ambiante 50° à 350°C (122°F à 662°F)
Hauteur (impériale) 3,94 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 161 cm
Longueur (métrique) 290 cm
Largeur (impériale) 6,34 in
Puissance 600 W
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon Différents styles
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 2 000 tr/min
Garantie 2 ans
Dimensions (L x l x H) 11,42 x 6,34 x 3,94 in (290 x 161 x 100 mm)
Certifications/Conformité cCSAus, CE