Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs à grande vitesse Isotemp™ Shake Touch
Code produit 15529044 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Agitateur Cooling Shake Touch
Agitateur Shake Touch
Tension:
230 V
Certifications/Conformité:
Sans traçabilité NIST
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Certifications/Conformité Conditionnement
15529044 Agitateur Shake Touch 230 V Sans traçabilité NIST 1 pièce
15519044 Agitateur Cooling Shake Touch 230 V Sans traçabilité NIST 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15529044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00€
    2516.13€ / 1 pièces
    Économisez 698.87€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Comprend un bloc pour microtubes de 24 x 1,5 ml, un rack amovible et un couvercle.
Le Fisher Scientific Isotemp Secouer Toucher et Isotemp Les produits Cooling Shake Touch sont conçus pour les applications exigeant des résultats constants et précis. Le Fisher Scientific Isotemp La gamme Shake Touch utilise des blocs interchangeables pour s'adapter à une grande variété de tubes et de microplaques. L'écran tactile couleur LCD de 4,3 in, facile à utiliser, est compatible avec les gants en caoutchouc et permet à l'utilisateur d'enregistrer et de suivre visuellement la progression grâce à la barre d'état en direct pour cinq programmes définis par l'utilisateur, chacun comportant cinq étapes individuelles. USB Ce port permet de transférer des informations vers une clé USB pour l'enregistrement de données, le stockage de programmes et les mises à jour logicielles. Les capteurs électroniques et de température améliorés de l’unité ont fourni des réglages de température précis et fiables sur toute la plage de fonctionnement.
  • Écran tactile LCD couleur intuitif de 4,3 in avec conception à profil bas
  • Capacité de refroidissement et / ou de chauffage rapides et agitation à grande vitesse
  • Programmable pour jusqu’à cinq programmes distincts en 5 étapes
  • Nombre illimité de programmes si vous utilisez USB
  • Étalonnage de la température à un point unique pour six points de consigne définis par l’utilisateur
  • Vitesses de montée et de descente en température réglables par incréments de 0,5 °C
  • Le régulateur de température PID permet des réglages par incréments de °0,1 °C.
  • Boîtier en polymère résistant à la chaleur et aux produits chimiques
  • Mode d’impulsion pour les applications à vortex rapide
  • Huit options de bloc d’accessoires
  • Le voyant de la partie supérieure chaude s'allume lorsque la température atteint 40 °C.
  • L’alarme sonore retentit lorsque le point de consigne est atteint et passe en mode temporisé lorsque la durée a atteint zéro
Agitateur Cooling Shake Touch
  • Avec des capacités de chauffage, de refroidissement et d’agitation
  • Plage de températures : de 17 °C en dessous de la température ambiante à 100 °C
  • Précision de la température : ±0,5 °C entre 20 °C et 45 °C,° ±2 °C en °dessous de 20 °C °et au-dessus de 45 °C
Agitateur Shake Touch
  • Avec des capacités de chauffage et d’agitation
  • Plage de température : de 4 °C au-dessus de la température ambiante à 100 °C
  • Précision de la température : ± 1 °C entre 20 °C et 45 °C, ±2 °C °au-dessus de 45 °C
Disponible avec option 3 points NIST étalonnage traçable (avec les références FS n° 02-217-739, 02-217-740, 02-217-743 et 02-217-744). Le certificat Traceable comprend les données de mesure de l’étalonnage réel et l’incertitude. Le laboratoire d’étalonnage est conforme à la norme ISO/CEI 17025.
Études sur les cultures cellulaires, l’ADN, l’ARN, l’hybridation et les protéines
Informations sur la commande
Les agitateurs Fisherbrand Isotemp Shake Touch et Fisherbrand Isotemp Cooling Shake Touch peuvent être compatibles avec les blocs Eppendorf™ Thermomixer R™.
Certifications
Homologation TUV, marquage CE (modèles 230 V)
Garantie
Cinq ans pour les pièces et la main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 0,12 in
Vitesse de rotation 300 à 3000 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Ambiant +4° jusqu'à 100 °C
Puissance 210 W
Ampérage 0,9 A
Type de produit Agitateur haute vitesse
Certifications/Conformité Sans traçabilité NIST
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 212°F
Précision ±2%
Modèle Agitateur Shake Touch
Affichage LCD
Plage de durée 1 min à 99 h et 59 min