Learn More
Electrothermal™ Chauffe-ballon électrique sans contrôleur à boîtier métallique
Description
- La version basique (CMU) est disponible en douze tailles 50 ml à 22 litres (22 000 ml). Le chauffe-ballon sans contrôleur à boîtier métallique Thermo Scientific de base fournit une température d’élément de 450°C (842°F)
- Tous types de chauffe-ballons : Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
- L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
- Les éléments chauffants et l’isolation ont la forme d’une cartouche de chauffage facile à remplacer
- Un flux d’air unique traverse les fentes de ventilation sous et autour du bord et de la cartouche chauffante afin de garder l’extérieur “froid au toucher”
- L’écran en acier inoxydable couvrant l’élément chauffant est directement relié à la terre par câble pour une protection supplémentaire
- Les ballons sont dotés de fusibles doubles pour davantage de sécurité
- Les pieds et les pinces de support anti-dérapants ajoutent de la stabilité
Warranty
Un an
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE |
| Capacité | 33,8 oz., 1000 ml |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Hauteur (impériale) | 6,69 in |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 380 W |
| Largeur (impériale) | 8,5 in |
| Largeur (métrique) | 21,8cm |
| Type de produit | Chauffe-ballon |
| max. (métrique) | Température ambiante à 450deg;C |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?