Learn More
Electrothermal™ Chauffe-ballon électrique sans contrôleur à boîtier métallique
Code produit 11562704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11562704 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11562704 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 3600302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le chauffe-ballon sans contrôleur à boîtier métallique Thermo Scientific de base fournit une température d’élément de 450°C
  • La version basique (CMU) est disponible en douze tailles 50 ml à 22 litres (22 000 ml). Le chauffe-ballon sans contrôleur à boîtier métallique Thermo Scientific de base fournit une température d’élément de 450°C (842°F)
  • Tous types de chauffe-ballons : Les éléments chauffants à serpentin flexible absorbent les chocs, minimisant ainsi le risque de rupture des flacons
  • L’élément chauffant est fixé à la cartouche d’isolation thermique rigide pour assurer un transfert et un maintien optimaux de la chaleur
  • Les éléments chauffants et l’isolation ont la forme d’une cartouche de chauffage facile à remplacer
  • Un flux d’air unique traverse les fentes de ventilation sous et autour du bord et de la cartouche chauffante afin de garder l’extérieur “froid au toucher”
  • L’écran en acier inoxydable couvrant l’élément chauffant est directement relié à la terre par câble pour une protection supplémentaire
  • Les ballons sont dotés de fusibles doubles pour davantage de sécurité
  • Les pieds et les pinces de support anti-dérapants ajoutent de la stabilité
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité 1,6 oz., 50 ml
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) interne 5,2 cm
À utiliser avec Un flacon de 50 ml
Hauteur (impériale) 5,91 in
Hauteur (métrique) 15 cm
Tension 230 V
Puissance 75 W
Largeur (impériale) 6,8 in
Largeur (métrique) 17,5cm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) Température ambiante à 450deg;C
Ampérage 0,3 A
Capacité (impériale) 1,6 oz.
À utiliser avec (application) Solutions de chauffage