Learn More
Fisherbrand™ Sonde cup-horn pour le sonicateur modèle 505 et 705
Code produit 15370372 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale):
5,5 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) unitSize
15370372 5,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15370372
Accessoire pour sonde cup-horn à utiliser avec le sonicateur modèle 505/705. Traitez indirectement plusieurs petits échantillons (1 ml ou moins) dans des tubes scellés. Empêchent toute contamination croisée.
  • Accessoire de sonication indirecte
  • Traitez jusqu’à 8 échantillons à la fois
  • Empêchent toute contamination croisée
  • Éliminent les éclaboussures et les aérosols
  • Inclut : Sonde cup-horn de 5,5 po, support de portoir pour tubes à essai, portoir pour tubes à essai pour 8 tubes en polystyrène.
  • Des portoirs pour tubes à essai pour tubes de 0,3 ml et 0,5 ml sont également disponibles.
Spécification
Type de produit Sonde cup-horn
Diamètre (impériale) 5,5 in
Largeur (impériale) 5,5 po
À utiliser avec (application) Lyse les cellules, cisaille l’ADN, dissout les solides
À utiliser avec (équipement) Sonicateur FB705
Capacité 8 microtubes en polystyrène de 1,5 ml
Comprend Support de tubes et portoir pour tubes à essai