Learn More
Electrothermal™ Ballons à extraction multiples - modèle à 3 logements, chauffage uniquement
Code produit 10259858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10259858 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10259858 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 0307607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2019.21€
    1811.12€ / 1 pièces
    Économisez 208.09€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le débit d’air unique du cas ventilé' garantit que l’unité reste froide au toucher
Le débit d'air unique du cas ventilé' garantit que l'unité reste froide au toucher
  • Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
  • Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
  • Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité 500 mL (16,9 oz)
Conception Boîtier en polypropylène
Capacité (métrique) 500 ml
Profondeur (impériale) 10,25 in
Profondeur (métrique) 26 cm
À utiliser avec Trois flacons de 500 ml
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 8,9 cm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz, 600 W (prise UK et EU)
Modèle EME30500/CEB
Puissance 600 W
Largeur (impériale) 24,8 in
Largeur (métrique) 63 cm
Type de produit Chauffe-ballon
max. (métrique) Température ambiante à 450deg;C
Ampérage 2,6 A
Capacité (impériale) 17 oz
À utiliser avec (application) Solutions de chauffage