Learn More
Cole-Parmer™ Chauffage/agitateur d'extraction multiposition série SHM-200
Code produit 11722923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance:
220 W
490 W
700 W
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance Conditionnement
11722923 700 W 1 pièce
11702923 220 W 1 pièce
11712923 490 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11722923 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0307619
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cet appareil de chauffage/agitation par extraction multiposition de la série SHM-200 permet de chauffer et/ou d'agiter côte à côte des liquides ayant des points d'ébullition différents.
  • Remuez ou chauffez simultanément vos solutions dans chaque position.
  • Convient aux flacons d'une capacité de 100 à 1000 mL.
  • Un système de ventilation unique permet de maintenir le boîtier « froid au toucher ».
  • Sa construction robuste permet un fonctionnement continu des manteaux, comme l'exigent les tests d'extraction de routine.
  • Le réglage de la chaleur sur ces manchons d'extraction multipositions est simple grâce aux commandes électroniques à semi-conducteurs intégrées.
  • Ces unités acceptent les flacons à fond rond d'une capacité de 100 à 1000 mL.
  • Choisissez un extracteur/agitateur en fonction de la taille de votre flacon.
  • Les réchauffeurs à extraction sont dotés d'un élément chauffant indépendant par manchon, ce qui permet de chauffer simultanément des liquides ayant des points d'ébullition différents.
  • Chaque élément chauffant possède son propre bouton de commande et un voyant marche/arrêt, et peut atteindre une température maximale de 450 °C (842 °F).
  • Utiliser l'agitateur magnétique pour mélanger l'échantillon pendant le chauffage.
  • La vitesse d'agitation peut être réglée entre 50 et 1000 tr/min.
  • Les modèles à trois positions disposent d'un seul contrôleur d'agitation pour les trois manteaux.
  • Les modèles à six positions sont équipés de deux régulateurs d'agitation ; un pour chaque ensemble de trois manteaux.
  • La partie inférieure de l'unité contenant l'équipement de commande est séparée en toute sécurité des éléments chauffants supérieurs par un espace d'air bien ventilé.
  • Un élément chauffant en quartz est logé dans une cartouche thermiquement isolée pour un remplacement facile, prolongeant ainsi la durée de vie du radiateur.
  • Les surfaces en aluminium thermolaqué et le couvercle supérieur en polypropylène assurent une bonne résistance chimique et un nettoyage facile.
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Certifications/Conformité CE
Capacité Capacité du flacon : 3 x 500 mL (0,13 gal.)
Conception Boîtier en polypropylène
Capacité (métrique) 500 ml
Profondeur (impériale) 11,2 in
Profondeur (métrique) 28,5 cm
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,5 x 75,5 x 13 cm (11,2 x 29,7 x 5,1 in)
Hauteur (impériale) 5,1 in
Hauteur (métrique) 13 cm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz, 640 W (prise britannique et européenne)
Comprend Trois 1/2 in tiges de support de diamètre (12,7 mm), 6 pieds. Cordon d'alimentation (1,8 m).
Modèle EMEA30500/CE
Matériau Polypropylène, aluminium avec revêtement par pulvérisation
Vitesse 50 à 1 000 tr/min
Puissance 700 W
Poids (métrique) à l’expédition 8,4kg
Poids (impériale) emballé 18,5 lb
Largeur (impériale) 29,72 in
Largeur (métrique) 75,5cm
Type de produit Chauffe-ballon/agitateur à extraction
Type de récipient Flacon à fond rond
max. (métrique) 450°C
Capacité (impériale) 0,13 gal
Température (impériale) 842 °F
À utiliser avec (application) Solution d’agitation et de chauffage
Fréquence 50/60 Hz