Learn More
Electrothermal™ Ballons à extraction multiple : modèle à 6 renfoncements, chauffage et agitation
Code produit 11742923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Puissance:
980 W
1 280 W
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Puissance Conditionnement
11742923 500 ml 1 280 W 1 pièce
10424715 250 ml 980 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11742923 Fournisseur Electrothermal™ Code fournisseur 0307643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5090.00€
    4729.80€ / 1 pièces
    Économisez 360.20€
    7% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de ventilation unique du boîtier assure que l'appareil reste froid au toucher.
  • Commandes électroniques individuelles intégrées à semi-conducteurs permettant de réguler facilement chaque unité de chauffage en supprimant la formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Trois tiges de support de 12,7 mm (0,5 po) de diamètre incluses
  • Le couvercle supérieur est en polypropylène et les surfaces externes sont poudrées et résistantes à la plupart des solutions chimiques
  • Élément de chauffage à spires suspendu dans une cartouche d'isolation thermique, pour un support et un transfert de chaleur maximal sans formation d'étincelles associée aux interrupteurs mécaniques.
  • Les cartouches de chauffage individuelles sont remplaçables
  • Écran comportant une mise à la terre entourant les unités de chauffage, pour une sécurité accrue.
  • Lampes néon pour indiquer la mise sous tension et le fonctionnement de l’élément chauffant et, le cas échéant, des agitateurs
  • Plage de vitesses d’agitation de 50 à 1000 tr/min
  • Une commande d’agitation contrôle chaque jeu de renfoncements
  • Le module d'agitation mélange et chauffe les liquides simultanément.
Certifications
CE
Garantie
1 an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Profondeur (impériale) 10,25 in
Profondeur (métrique) 26 cm
À utiliser avec Six flacons de 500 ml
Hauteur (impériale) 3,5 in
Hauteur (métrique) 8,9 cm
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 1 280 W (fiche R.-U. et UE)
Modèle EMEA60500/CE
Puissance 1 280 W
Type de produit Chauffe-ballon avec agitation
max. (métrique) Température ambiante à 450deg;C
Ampérage 5,6 A
Capacité (impériale) 0,13 gal
À utiliser avec (application) Solutions d’agitation et de chauffage