Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex multi-tubes Racks pour tubes à centrifuger
Code produit. 15599004 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
15 ml
50 ml
Nbre de positions:
17
50
Couleur:
Rose
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15599004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Racks pour tubes à centrifuger pour agitateurs à vortex multi-tubes Fisherbrand™.
Racks pour tubes à centrifuger pour agitateurs à vortex multi-tubes Fisherbrand™.
Pour une utilisation avec les agitateurs à vortex multi-tubes Fisher Scientific
Racks en mousse à code couleur pour tubes à centrifuger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 15 ml
Capacité de tube 15 ml
Type de produit Rack pour tubes de centrifugation
Couleur Rose
À utiliser avec (équipement) Agitateur à vortex multi-tubes
Nbre de positions 50