Includes
Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
- Conception économique
- Faciles à utiliser, prêts à l’emploi
- Mouvement à vitesse fixe à un angle de 20°
- Plage de températures de fonctionnement : 5 à 40C, utilisables dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les chambres sans CO2
- Tapis amovible et nettoyable avec du savon et d’eau
Specifications
Specifications
| Angle d’oscillation | 0 to 20° |
| Capacité de charge (métrique) | 0.8 kg |
| Vitesse de rotation | 18 tr/min |
| Alimentation électrique | 220 V, 50 Hz, type de prise : EU, UK, CN |
| Tension | 220 V |
| Type de produit | Fixed Speed Nutating Mixer |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de prise | Prise EU, UK, CN |
| Matériau | Plateforme en aluminium |
| Dimensions (L x l x H) | 415 x 293 x 273 mm |
| Show More |