Learn More
Fisherbrand™ Calculatrice scientifique de poche
Code produit 11957586 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
11957586 Numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11957586
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pile de secours et instructions
Idéale pour quasiment tous les calculs de routine effectués dans les laboratoires scientifiques, tels que racines carrées, pourcentages et élévations à une puissance
Exécute plus de 50 fonctions, par exemple : calculs scientifiques, mathématiques, trigonométriques ordinaires / hyperboliques, logarithmes / logarithmes naturels, puissances, racines, valeurs réciproques, factorielles, pourcentages, hexadécimales, génération de nombres aléatoires et conversion de degrés / décimales.
  • Les fonctions statistiques incluent l’écart type, la moyenne, la somme des carrés, la somme des données, et bien plus encore
  • Touches en relief faciles à utiliser et écran LCD à 10 chiffres et exposant à deux chiffres, facile à lire, de 0,25 po (0,6 cm) de hauteur
  • La mémoire à trois touches et la “mémoire perpétuelle” stockent les données lorsque l’unité est éteinte
  • La fonction de mise en veille automatique ménage la durée de vie de la pile
Informations sur la commande
Dimensions : 5 L x 3 l x 0,5 po H (12,7 x 7,6 x 1,3 cm). Poids net : 1,5 oz (43 g)
Spécification
Type de produit Scientifique, format poche
Type d’affichage Numérique
Principales fonctions Calculs scientifiques, mathématiques, trigonométriques ordinaires / hyperboliques, logarithmes / logarithmes naturels, puissances, racines, valeurs réciproques, factorielles, pourcentages, hexadécimales, génération de nombres aléatoires et conversion de d
Clavier Touches surélevées
Mémoire À 3 touches
Dimensions (L x l) 5,0 x 3,0 po
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,3 cm
Longueur (impériale) 5 in
Longueur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7,6 cm
Poids (impériale) 1.5 oz
Poids (métrique) 42,5 g
À utiliser avec (application) Plus de 50 fonctions scientifiques
Comprend Pile de secours et instructions