Learn More
Fisherbrand™ Hydromètres de gravité spécifique de précision, 325 à 345 mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescrizione
Nécessite un volume de liquide de 275 ml pour l’immersion.
- Hydromètres de précision pour la détermination de la densité et de la densité spécifique ; 325-345 mm de longueur (selon le modèle)
- Divisions fines à l’échelle 0,001 pour une résolution améliorée
- Sérialisé individuellement pour des raisons de traçabilité
- La précision atteint ou dépasse ASTM E100 ; calibrée selon ASTM E126
- Modèles disponibles avec une certification optionnelle en 3 points (lorsque disponible)
- Nécessite environ 275 mL de volume d’échantillonnage ; compatible avec les cylindres 08-530E ou 08-530K (vendus séparément)
Order Info
Certificat d’étalonnage disponible. Pour le recevoir, ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lorsque vous passez une commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Specifica
Specifica
| Type | Hydromètre de gravité spécifique de précision |
| Incréments | 0,0005 |
| Certifications/Conformité | NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Cylindre en verre borosilicate de 350 mL |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la densité relative |
| Plage de densité relative | 0,760 à 0,830 |
| Volume (métrique) | 275 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?