Learn More
Fisherbrand™ Hydromètres de gravité spécifique de précision, 325 à 345 mm
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsBeschreibung
Nécessite un volume de liquide de 275 ml pour l’immersion.
- Hydromètres de précision pour la détermination de la densité et de la densité spécifique ; 325-345 mm de longueur (selon le modèle)
- Divisions fines à l’échelle 0,001 pour une résolution améliorée
- Sérialisé individuellement pour des raisons de traçabilité
- La précision atteint ou dépasse ASTM E100 ; calibrée selon ASTM E126
- Modèles disponibles avec une certification optionnelle en 3 points (lorsque disponible)
- Nécessite environ 275 mL de volume d’échantillonnage ; compatible avec les cylindres 08-530E ou 08-530K (vendus séparément)
Bestellinformation
Certificat d’étalonnage disponible. Pour le recevoir, ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lorsque vous passez une commande.
Zertifizierungen
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Hydromètre de gravité spécifique de précision |
| Incréments | 0,0005 |
| Certifications/Conformité | NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 |
| Longueur (métrique) | 345 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Cylindre en verre borosilicate de 350 mL |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la densité relative |
| Plage de densité relative | 0,820 à 0,890 |
| Volume (métrique) | 275 mL |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.