Learn More
Fisherbrand™ Hydromètres de gravité spécifique de précision, 325 à 345 mm
Code produit 11772263 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126
Longueur (métrique):
325 mm
330 mm
330 mm
335 mm
340 mm
340 mm
345 mm
Plage de densité relative:
0,640 à 0,710
0,700 à 0,770
0,760 à 0,830
0,820 à 0,890
0,880 à 0,950
0,940 à 1,010
1,000 à 1,070
1,060 à 1,130
1,120 à 1,190
1,240 à 1,310
1,300 à 1,370
1,360 à 1,430
1,420 à 1,490
1,48 à 1,55
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Longueur (métrique) Plage de densité relative Conditionnement
11772263 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 340 mm 0,880 à 0,950 1 pièce
11742263 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 340 mm 0,700 à 0,770 1 pièce
11752263 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 330 mm 0,760 à 0,830 1 pièce
11782263 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 325 mm 0,940 à 1,010 1 pièce
11762263 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 345 mm 0,820 à 0,890 1 pièce
11772273 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 335 mm 1,120 à 1,190 1 pièce
11702273 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 330 mm 1,060 à 1,130 1 pièce
11792273 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 340 mm 1,240 à 1,310 1 pièce
11722283 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 345 mm 1,420 à 1,490 1 pièce
11702283 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 340 mm 1,300 à 1,370 1 pièce
11732283 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 330 mm 1,48 à 1,55 -
11712283 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 345 mm 1,360 à 1,430 -
11950364 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 340 mm 0,640 à 0,710 1 pièce
11792263 NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 340 mm 1,000 à 1,070 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11772263
Expédition estimée: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les hydromètres de gravité spécifique de précision, de 325 à 345 mm, fournissent des mesures de gravité spécifique à haute précision avec des divisions de 0,001. Sérialisés individuellement et calibrés selon ASTM E126/E100.
Nécessite un volume de liquide de 275 ml pour l’immersion.
  • Hydromètres de précision pour la détermination de la densité et de la densité spécifique ; 325-345 mm de longueur (selon le modèle)
  • Divisions fines à l’échelle 0,001 pour une résolution améliorée
  • Sérialisé individuellement pour des raisons de traçabilité
  • La précision atteint ou dépasse ASTM E100 ; calibrée selon ASTM E126
  • Modèles disponibles avec une certification optionnelle en 3 points (lorsque disponible)
  • Nécessite environ 275 mL de volume d’échantillonnage ; compatible avec les cylindres 08-530E ou 08-530K (vendus séparément)
Información de órdenes
Certificat d’étalonnage disponible. Pour le recevoir, ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lorsque vous passez une commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Especificaciones
Type Hydromètre de gravité spécifique de précision
Incréments 0,0005
Certifications/Conformité NIST, ASTM E 100, ASTM E 126
Longueur (métrique) 340 mm
À utiliser avec (équipement) Cylindre en verre borosilicate de 350 mL
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Mesure de la densité relative
Plage de densité relative 0,880 à 0,950
Volume (métrique) 275 mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.