Learn More
Fisherbrand™ Agitateurs magnétiques RET Basic
Code produit 15356607 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 L
5 L
Dimensions (L x l x H):
7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm)
9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm)
Type de prise:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) Type de prise Conditionnement
15356607 5 L 9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm) Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
15346607 4 L 7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm) Ensemble de cordons avec diverses fiches 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15356607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    330.00€ / 1 pièces
    Économisez 103.00€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Deux plaques en silicone antidérapantes fournies avec toutes les unités (1 noire, 1 blanche)
Fiables et prêts à l’emploi — idéals pour les applications d’agitation de routine
Découvrez la fiabilité de l’agitateur magnétique plug-and-play RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine. Trois options disponibles — 120 mm, 170 mm ou 220 mm — le tout dans une conception légère et minimaliste à très faible encombrement. Les agitateurs RT Basic disposent d’un couvercle et d’un corps en PP résistant aux produits chimiques, d’un fort couplage magnétique qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales, et d’un moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur. La commande de vitesse analogique varie de 150 à 2500 tr/min. Toutes les unités comprennent deux plaques en silicone antidérapantes pour une protection supplémentaire contre les déversements.
  • Conception légère et compacte à faible encombrement
  • Couplage magnétique solide qui garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales
  • Moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur et ne “cuit” pas les échantillons
  • Le couvercle et le corps en PP fournissent une excellente résistance chimique.
  • Trois options de taille — 120 mm 170 mm ou 220 mm
  • Commande de vitesse analogique : 150 à 2500 tr/min
  • Fiche amovible
  • Faible consommation électrique
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 150 à 2 500 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Polypropylène
Capacité 5 L
Tension 100/240 V
Puissance 6 W
Diamètre (impériale) extérieur 8,66 in
Diamètre (métrique) extérieur 220 mm
Dimensions (L x l x H) 9,06 x 9,06 x 2,56 in (230 x 230 x 65 mm)
Hauteur (impériale) 2,56 in
Hauteur (métrique) 65 mm
Longueur (impériale) 9,06 in
Longueur (métrique) 230 mm
Largeur (impériale) 9,06 in
Largeur (métrique) 230 mm
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise Ensemble de cordons avec diverses fiches
Type du moteur CC sans balais