Learn More
Fisherbrand™ Stopwatch™ à action unique
Code produit 11547463 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
15 min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée unitSize
11547463 15 min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11547463
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Simple et simple d’utilisation.
  • Le démarrage, l’arrêt et la réinitialisation sont tous réalisés à l’aide d’un seul bouton
  • Offre un temps de chronométrage d’action unique jusqu’à 15 minutes avec une résolution de 0,1 seconde
  • Boîtier en métal ultra-résistant
Spécification
Type de produit 13 Chronomètre à action unique Jewel
Plage de durée 15 min
Résolution 0,1 s
Diamètre (métrique) interne 5,08 x 1,27cm
Poids (impériale) 3 oz
Poids (métrique) 85,04 g
À utiliser avec (application) Utilisation en laboratoire ou en usine, offre un temps de chronométrage d’action unique jusqu’à +15 min avec une résolution de 0,1 s